Print…
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 135 EUR
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Peso Molecular: 190.17 g/mol
Ponto de ebulição: 62…63 °C/0.5mmHg
Densidade: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039618
Número CAS: 1737-26-4