Print…
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5173-25G PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA 0 EUR
APOSPC5173-25G APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Ponto de ebulição: 89…91 °C/4mmHg
Densidade: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021868
Número CAS: 454-91-1