Print…
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 72.5 EUR
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 86…87 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 13…14 °C
Densidade: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042324
Número CAS: 2967-66-0