Print…
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.4 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 93…95 °C/20mmHg
Densidade: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043543
Número CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III