Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 130 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Densidade: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236050
Número CAS: 344-96-7