Print…
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 29 EUR
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂H₃F₃O₃S
Ponto de ebulição: 94…102 °C
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000409
Número CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II