Print…
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5167-5G PC5167-10G PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA 186 EUR
APOSPC5167-5G APOSPC5167-10G APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Peso Molecular: 154.10 g/mol
Ponto de ebulição: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077567
Número CAS: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3 III