Print…
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 71.2 EUR
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00119550
Número CAS: 157590-59-5