Print…
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094262
Número CAS: 62924-50-9