Print…
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoropyridin-3-amine
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Peso Molecular: 112.11 g/mol
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234073
Número CAS: 210169-05-4