Print…
Methyl perfluorononanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5139-100G PC5139-25G
APOSPC5139-100GEA 594 EUR
APOSPC5139-100G APOSPC5139-25G
Methyl perfluorononanoate 98%
Methyl perfluorononanoate
Fórmula: C₁₀H₃F₁₇O₂
Ponto de ebulição: 63…65 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153213
Número CAS: 51502-45-5