Print…
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5137-25G PC5137-5G PC5137-100G
APOSPC5137-25GEA 0 EUR
APOSPC5137-25G APOSPC5137-5G APOSPC5137-100G
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Methyl tridecafluoroheptanoate
Fórmula: C₈H₃F₁₃O₂
Ponto de ebulição: 138…139 °C
Densidade: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153212
Número CAS: 14312-89-1