Print…
Methyl pentafluoropropionate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5130-25G PC5130-100G
APOSPC5130-25GEA 0 EUR
APOSPC5130-25G APOSPC5130-100G
Methyl pentafluoropropionate 99%
Methyl pentafluoropropionate
Fórmula: C₄H₃F₅O₂
Ponto de ebulição: 59…60 °C
Densidade: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000430
Número CAS: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II