Print…
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 835 EUR
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Fórmula: C₅H₃F₅O₂
Ponto de ebulição: 94…95 °C
Densidade: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153210
Número CAS: 685-09-6