Print…
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094257
Número CAS: 84832-00-8