Print…
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 83.2 EUR
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Fórmula: C₇H₁₁F₃
Peso Molecular: 152.16 g/mol
Ponto de ebulição: 104…107 °C
Densidade: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412289
Número CAS: 401-75-2
UN: 1993
ADR: 3 III