Print…
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51221-1G PC51221-250MG PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA 0 EUR
APOSPC51221-1G APOSPC51221-250MG APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09056796
Número CAS: 851368-08-6