Print…
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 114 EUR
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100537
Número CAS: 1099597-97-3