Print…
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 429 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Fórmula: C₈H₇F₅OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652407
Número CAS: 159896-31-8