Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 81.2 EUR
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Fórmula: C₇H₂BrF₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18379808
Número CAS: 1263377-74-7