Print…
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-2-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BBrFO₂
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664228
Número CAS: 352535-97-8