Print…
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 256 EUR
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Fórmula: C₅H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419795
Número CAS: 70086-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III