Print…
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 87 EUR
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 90…92 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221457
Número CAS: 175278-29-2