Print…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 386 EUR
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Peso Molecular: 193 g/mol
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115870
Número CAS: 95399-95-4