Print…
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235092
Número CAS: 176548-72-4