Print…
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 154 EUR
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Methyl heptafluorobutyrate
Fórmula: C₅H₃F₇O₂
Peso Molecular: 228.07 g/mol
Ponto de ebulição: 80…81 °C
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000433
Número CAS: 356-24-1
EINECS: 206-600-0