Print…
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226506
Número CAS: 161531-51-7