Print…
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Fórmula: C₆H₅ClFNO
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11045047
Número CAS: 946127-54-4