Print…
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl alcohol
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 325 EUR
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110169
Número CAS: 1643-60-3