Print…
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756199
Número CAS: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III