Print…
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 0 EUR
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Fórmula: C₆H₁₀F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10000566
Número CAS: 22419-35-8
UN: 1987
ADR: 3,III