Print…
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-Trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
PC51048-100G PC51048-25G
APOSPC51048-100GEA 174 EUR
APOSPC51048-100G APOSPC51048-25G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Fórmula: C6H8ClF3N4
Peso Molecular: 228.60 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817638
Número CAS: 762240-92-6