Print…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 185 EUR
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₇ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 867167-05-3