Print…
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC51032-1G PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA 386 EUR
APOSPC51032-1G APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆FN₃
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426699
Número CAS: 61272-72-8