Print…
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 87…89 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 23…27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276597
Número CAS: 369-25-5