Print…
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51011-1G PC51011-250MG PC51011-500MG PC51011-5G
APOSPC51011-1GEA 125 EUR
APOSPC51011-1G APOSPC51011-250MG APOSPC51011-500MG APOSPC51011-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18089816
Número CAS: 1286734-85-7