Print…
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510103-1G PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA 256 EUR
APOSPC510103-1G APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₁FO₃
Peso Molecular: 246.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12072102
Número CAS: 114312-47-9