Print…
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510077-1G PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA 397 EUR
APOSPC510077-1G APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 898404-54-1