Print…
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510066-1G PC510066-5G
APOSPC510066-1GEA 429 EUR
APOSPC510066-1G APOSPC510066-5G
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₂H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410386
Número CAS: 505082-91-7