Print…
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 49.3 EUR
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Br₂F₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00526219
Número CAS: 401-84-3