Print…
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 106 EUR
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Fórmula: C₃H₃F₃O₄S
Ponto de ebulição: 117…118 °C
Densidade: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144316
Número CAS: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II