Print…
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de ebulição: 58…60 °C/0,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153207
Número CAS: 72373-81-0