Print…
Metilo 4-fluorobenzoato 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.8 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Metilo 4-fluorobenzoato 97%
Metilo 4-fluorobenzoato
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 90…92 °C/20mmHg
Densidade: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017959
Número CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7