Print…
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C/35mmHg
Densidade: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017913
Número CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0