Print…
2-Fluoro-6-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656241
Número CAS: 484-94-6