Print…
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 0 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782080
Número CAS: 59255-94-6