Print…
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 24.8 EUR
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369915
Número CAS: 111721-75-6