Print…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5081-1G PC5081-250MG PC5081-5G PC5081-10G PC5081-25G
APOSPC5081-1GEA 0 EUR
APOSPC5081-1G APOSPC5081-250MG APOSPC5081-5G APOSPC5081-10G APOSPC5081-25G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235075
Número CAS: 481681-02-1