Print…
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 0 EUR
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797883
Número CAS: 439280-18-9