Print…
Difluoroacetato de Metilo 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 29 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Difluoroacetato de Metilo 97%
Difluoroacetato de Metilo
Fórmula: C₃H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 85…87 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039276
Número CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III